Learn More
3-Hydroxyphenylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 10744743 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10744743 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10299253 1 g Bottiglia in vetro 1g
10413975 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10744743 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 359412500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 87199-18-6 | C6H7BO3 | 137.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87199-18-6
Formula molecolare C6H7BO3
Molecular Weight (g/mol) 137.93
Numero MDL MFCD01074603
InChI Key WFWQWTPAPNEOFE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxyphenyl boronic acid, 3-hydroxybenzeneboronic acid, 3-hydroxyphenylboronicacid, 3-hydroxyphenyl boranediol, m-hydroxyphenylboronic acid, boronic acid, 3-hydroxyphenyl, pubchem1728, 3-boronophenol, acmc-209qip, 3-hydroxyphenyboronic acid
PubChem CID 2734359
IUPAC Name (3-hydroxyphenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxyphenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 212.0°C
Colore Pink to Tan
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H4B(OH)2
Quantità 250 mg
Peso formulazione 137.93
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxyphenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.