Learn More
3-Hydroxyphthalic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30408612
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30408612 5 g
30405018 2.5 g
30405904 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30408612 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9512705G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37418-88-5
Formula molecolare C8H4O4
Molecular Weight (g/mol) 164.11
Sinonimo 3-Hydroxyphthalic Acid Anhydride, 4-Hydroxy-1,3-isobenzofurandione, 4-Hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-Hydroxy-2-benzofuran-1,3-dione, 4-Hydroxyisobenzofuran-1,3-dione, NSC 80858
IUPAC Name 4-hydroxy-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES Oc1cccc2C(=O)OC(=O)c12
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxyphthalic Anhydride
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H4O4/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3,9H
Peso formulazione 164.011