Learn More
3-Hydroxypicolinic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483459
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16483459 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16483459 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYY0030
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress 3-Hydroxypicolinic acid is a picolinic acid derivative, and belongs to the pyridine family.
3-Hydroxypicolinic acid is a picolinic acid derivative, and belongs to the pyridine family.
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxypicolinic acid
CAS 874-24-8
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H5NO3
Quantità 1 g
Sinonimo Picolinic acid, 3-hydroxy- (6CI,7CI,8CI) 2-Carboxy-3-hydroxypyridine
Informazioni di solubilità DMSO : 65 mg/mL (467.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC=CC=C1O)O
Molecular Weight (g/mol) 139.11
Peso formulazione 139.11
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only