Learn More
3-Hydroxypicolinic acid, TRC
Codice prodotto. 30397386
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30397386 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30397386 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH951283100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Hydroxypicolinic acid
CAS 874-24-8
Formula molecolare C6H5NO3
Quantità 100 mg
Sinonimo 3-Hydroxypyridine-2-Carboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H5NO3/c8-4-2-1-3-7-5(4)6(9)10/h1-3,8H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ncccc1O
IUPAC Name 3-hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 139.11
Peso formulazione 139.0269