Learn More
3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride |
| CAS | 86070-82-8 |
| Formula molecolare | C4H10ClNO |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 3-Pyrrolidinol, hydrochloride (1:1) (ACI), 3-Pyrrolidinol, hydrochloride (9CI), 3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride, 3-Pyrrolidinol hydrochloride, Pyrrolidin-3-ol hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H |
| SMILES | Cl.OC1CCNC1 |
| IUPAC Name | pyrrolidin-3-ol;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 123.58 |
| Peso formulazione | 123.0451 |