Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Hydroxytetrahydrofuran |
| CAS min. % | 96.0 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| CAS max % | 100.0 |
| Densità | 1.0900g/mL |
| Quantità | 5 g |
| Punto d'infiammabilità | 81°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 3-Hydroxytetrahydrofuran
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.