Learn More
3-Hydroxythiobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15488837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15488837 1 g 1g
15498837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15488837 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52236.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104317-54-6
Formula molecolare C7H7NOS
Molecular Weight (g/mol) 153.20
Numero MDL MFCD04973331
InChI Key IDIHGRWUQGTNKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxythiobenzamide, 3-hydroxybenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide,3-hydroxy, 3-hydroxy-thiobenzamide, 3-hydroxybenzothioamide, acmc-20e42a, 3-aminothioxomethyl phenol, 3-oxidanylbenzenecarbothioamide, 3-hydroxybenzenecarbothioamide
PubChem CID 2759343
IUPAC Name 3-hydroxybenzenecarbothioamide
SMILES NC(=S)C1=CC(O)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxythiobenzamide
Quantità 1 g
Peso formulazione 153.2
Percent Purity 97%