Learn More
3-Hydroxytyramine Hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10454975 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10454975 100 g Bottiglia in vetro 100g
10152680 10 g Bottiglia in vetro 10g
10428850 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10454975 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122001000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 62-31-7 | C8H12ClNO2 | 189.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-31-7
Formula molecolare C8H12ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 189.64
Numero MDL MFCD00012898
InChI Key CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril
PubChem CID 65340
IUPAC Name 4-(2-aminoethyl)benzene-1,2-diol;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxytyramine hydrochloride
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 241°C to 243°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl
Quantità 100 g
Beilstein 13, I, 325
Indice di Merck 15, 3470
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in methanol and hot 95% ethanol,practically insoluble in ether,chloroform,,benzene and toluene
Peso formulazione 189.64
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder