Learn More
3-Hydroxytyrosol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30327646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327646 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327646 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DRECA14253300
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxytyrosol
CAS 10597-60-1
Nomi componenti o analita Hydroxytyrosol
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C8 H10 O3
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
InChI Formula InChI=1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
SMILES OCCc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC Name 4-(2-hydroxyethyl)benzene-1,2-diol
Molecular Weight (g/mol) 154.16
Quantità 50 mg
Peso formulazione 154.063 g/mol