Learn More
MedChemExpress 3-Indoleacetic acid
Specifica
Specifica
| CAS | 87-51-4 |
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Quantità | 5 g |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Peso molecolare | 175.18 g/mol |
| Purezza | 99.24% |
| Solubilità | DMSO : ≥ 30 mg/mL (171.25 mM) |
| Sinonimo | Indole-3-acetic acid∣ 3-IAA |
| Bersaglio | Endogenous Metabolite |