Learn More
3-Indolemethanol, 97%
Codice prodotto. 11382767
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382767 5 g 5g
11372767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382767 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15762.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 700-06-1 | C9H9NO | 147.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 700-06-1
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.177
Numero MDL MFCD00005632
InChI Key IVYPNXXAYMYVSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indole-3-carbinol, 3-indolemethanol, 1h-indol-3-yl methanol, indole-3-methanol, 1h-indole-3-methanol, 3-hydroxymethylindole, 3-indolylcarbinol, indinol, 3-indole methanol, indole 3 carbinol
PubChem CID 3712
ChEBI CHEBI:24814
IUPAC Name 1H-indol-3-ylmethanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Indolemethanol
Punto di fusione 96°C to 99°C
Quantità 5 g
Beilstein 121323
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 97%