Learn More
3-Indolyl acetic acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Indolyl-acetic acid |
| CAS | 87-51-4 |
| Nomi componenti o analita | 3-Indolyl-acetic acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H9 N O2 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC Name | 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid |
| Vedi altri risultati |