Learn More
3-Indoxyl acetate, 97%
Codice prodotto. 11371767
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11371767 5 g 5g
11361767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11371767 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04932.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 608-08-2 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Useful for detection of esterases3-Indoxyl acetate acts as a colorimetric substrate used for differentiating esterases from various microbiological species. Further, it is used as a plant growth-stimulating hormone and reagent. In addition to this, it acts as a useful synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Useful for detection of esterases3-Indoxyl acetate acts as a colorimetric substrate used for differentiating esterases from various microbiological species. Further, it is used as a plant growth-stimulating hormone and reagent. In addition to this, it acts as a useful synthetic intermediate.
Solubility
Soluble in ethanol, water, chloroform, dichloromethane and methanol.
Notes
Light sensitive. Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 608-08-2
Formula molecolare C10H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 175.187
Numero MDL MFCD00014561
InChI Key JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-acetoxyindole, indoxyl acetate, 3-indoxyl acetate, indoxyl-o-acetate, 3-indolyl acetate, indole, 3-acetato, indoxylacetate, 1h-indol-3-ol, 3-acetate, 1h-indol-3-ol, acetate ester, acetic acid, 3-indolyl ester
PubChem CID 11841
IUPAC Name 1H-indol-3-yl acetate
SMILES CC(=O)OC1=CNC2=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Indoxyl acetate
Punto di fusione 128°C to 130°C
Quantità 5 g
Beilstein 143086
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,water,chloroform,dichloromethane and methanol.
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Indoxyl acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indol-3-ol, acetate (ester)