Learn More
3-Iodo-1,2-benzenedicarboxylic Acid 1,2-Dimethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30344588
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30344588 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30344588 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB189455500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodo-1,2-benzenedicarboxylic Acid 1,2-Dimethyl Ester
CAS 102928-38-1
Formula molecolare C10H9O4I
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H9IO4/c1-14-9(12)6-4-3-5-7(11)8(6)10(13)15-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cccc(I)c1C(=O)OC
IUPAC Name dimethyl 3-iodobenzene-1,2-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 320.08
Peso formulazione 319.9546