Learn More
3-Iodo-1-phenylpropane, 97%
Codice prodotto. 15490208
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15490208 25 g 25g
15470208 1 g 1g
15480208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15490208 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53420.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4119-41-9 | C9H11I | 246.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4119-41-9
Formula molecolare C9H11I
Molecular Weight (g/mol) 246.09
Numero MDL MFCD00019036
InChI Key RGCKJSPKMTWLLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-iodo-3-phenylpropane, 3-iodopropyl benzene, benzene, 3-iodopropyl, g-phenyl propyliodine, 3-phenylpropyl iodide, l-iodo-3-phenylpropane, acmc-20aou9, 3-phenyl-1-iodopropane, phch2ch2ch2i, 3-iodo-1-phenylpropane
PubChem CID 138121
IUPAC Name 3-iodopropylbenzene
SMILES ICCCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodo-1-phenylpropane
Densità 1.53
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Formula lineare C6H5(CH2)3I
Indice di rifrazione 1.582
Quantità 25 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 246.09
Percent Purity 97%