Learn More
3-Iodo-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11966231 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11966231 5 g 5g
11956231 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11966231 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 444810050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4522-35-4 | Molecular Formula: C3H3IN2 | Molecular Weight: 193.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4522-35-4
Formula molecolare C3H3IN2
Molecular Weight (g/mol) 193.98
Numero MDL MFCD12022324,MFCD01463487
InChI Key RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa
PubChem CID 1239830
IUPAC Name 5-iodo-1H-pyrazole
SMILES IC1=CC=NN1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodo-1H-pyrazole
Punto di fusione 68.0°C to 73.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 193.98
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Iodo-1H-pyrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.