Learn More
3-Iodo-2-propynyl N-Butylcarbamate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iodocarb (IPBC) |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11) |
| Peso formulazione | 280.9913 |