Learn More
Alfa Aesar™ 3-Iodo-4-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Codice prodotto. 11494390
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11494390
Marca: Alfa Aesar™ H50026.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 113975-33-0
Formula molecolare C10H13IN2O
Molecular Weight (g/mol) 304.131
Numero MDL MFCD04971323
InChI Key GPMKCDBJLNTANL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-3-iodopyridin-4-yl pivalamide, n-3-iodo-pyridin-4-yl-2,2-dimethyl-propionamide, n-3-iodopyridin-4-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-iodo-4-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, 3-iodo-4-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, n-3-iodo-4-pyriidinyl-2,2-dimethylpropanamide, propanamide, n-3-iodo-4-pyridinyl-2,2-dimethyl, acmc-20akbz, n-3-iodo-4-pyridyl pivalamide, n-3-iodopyridin-4-yl-2,2-dimethylpropionamide
PubChem CID 819120
IUPAC Name N-(3-iodopyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropanamide
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=NC=C1)I
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodo-4-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Quantità 1 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 304.13