Learn More
3-Iodo-4-methylbenzoic acid, TRC
Codice prodotto. 30396772
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30396772 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30396772 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI7086252.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodo-4-methylbenzoic acid
CAS 82998-57-0
Formula molecolare C8H7IO2
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1I)C(=O)O
IUPAC Name 3-iodo-4-methylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 262.04
Peso formulazione 261.9491