Learn More
3-Iodo-4-methylbenzoic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Iodo-4-methylbenzoic acid |
| CAS | 82998-57-0 |
| Formula molecolare | C8H7IO2 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1I)C(=O)O |
| IUPAC Name | 3-iodo-4-methylbenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 262.04 |
| Peso formulazione | 261.9491 |