Learn More
3-Iodo-4-methylbenzoic acid, TRC
Codice prodotto. 30396774
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30396774 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30396774 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI708625500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodo-4-methylbenzoic acid
CAS 82998-57-0
Formula molecolare C8H7IO2
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1I)C(=O)O
IUPAC Name 3-iodo-4-methylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 262.04
Peso formulazione 261.9491