Learn More
3-Iodo-o-xylene, 97%
Codice prodotto. 11449343
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11449343 5 g 5g
11459343 25 g 25g
11469343 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11449343 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11774.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 31599-60-7 | C8H9I | 232.064 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31599-60-7
Formula molecolare C8H9I
Molecular Weight (g/mol) 232.064
Numero MDL MFCD00041437
InChI Key DANMWBNOPFBJSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-iodo-o-xylene, 1,2-dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-dimethyliodobenzene, benzene, 1-iodo-2,3-dimethyl, benzene, iododimethyl, 2,3-dimethyl-1-iodobenzene, jodxylol, 3-iodo-ortho-xylene, pubchem3865, acmc-1ajf2
PubChem CID 141645
IUPAC Name 1-iodo-2,3-dimethylbenzene
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)I)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodo-o-xylene
Densità 1.64
Quantità 5 g
Indice di rifrazione 1.603
Beilstein 1929733
Punti di ebollizione 98°C to 100°C (15 mmHg)
Peso formulazione 232.07
Percent Purity 97%