Learn More
3-Iodo-o-xylene, 98%
Codice prodotto. 10711351 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10711351 5 mL Glass bottle 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10711351 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 309350050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 31599-60-7 | C8H9I | 232.064 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodo-o-xylene
Nota nome 98%
CAS 31599-60-7
CAS min. % 97.5
Colore Brown to Brown-Red
CAS max % 100.0
Densità 1.64g/mL
Quantità 5 mL
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589nm)
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula molecolare C8H9I
Formula lineare (CH3)C6H3I
Numero MDL MFCD00041437
Sinonimo 3-iodo-o-xylene, 1,2-dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-dimethyliodobenzene, benzene, 1-iodo-2,3-dimethyl, benzene, iododimethyl, 2,3-dimethyl-1-iodobenzene, jodxylol, 3-iodo-ortho-xylene, pubchem3865, acmc-1ajf2
InChI Key DANMWBNOPFBJSZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)I)C
IUPAC Name 1-iodo-2,3-dimethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 232.064
PubChem CID 141645
Peso formulazione 232.07
Percent Purity ≥97.5%