Learn More
3-Iodoanisole, 97%
Codice prodotto. 10338740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10338740 5 g Bottiglia in vetro 5g
10246610 25 g Bottiglia in vetro 25g
10473965 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10338740 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 222020050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 766-85-8 | C7H7IO | 234.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 766-85-8
Formula molecolare C7H7IO
Molecular Weight (g/mol) 234.04
Numero MDL MFCD00001048
InChI Key RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-iodoanisole, m-iodoanisole, benzene, 1-iodo-3-methoxy, anisole, m-iodo, m-methoxyiodobenzene, 3-methoxyphenyl iodide, 3-methoxyiodobenzene, 1-iodo-3-methoxy-benzene, m-iodoanisol, m-iodo-anisole
PubChem CID 69839
IUPAC Name 1-iodo-3-methoxybenzene
SMILES COC1=CC(=CC=C1)I
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodoanisole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.9600g/mL
Punti di ebollizione 244°C to 245°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare IC6H4OCH3
Indice di rifrazione 1.6130 to 1.615
Quantità 5 g
Beilstein 06, 208
Gravità specifica 1.96
Peso formulazione 234.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid