Learn More
3-Iodobenzeneboronic acid, 97%
Codice prodotto. 15457997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15457997 5 g 5g
15447997 1 g 1g
15467997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15457997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51112.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 221037-98-5 | C6H6BIO2 | 247.826 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 221037-98-5
Formula molecolare C6H6BIO2
Molecular Weight (g/mol) 247.826
Numero MDL MFCD01319015
InChI Key REEUXWXIMNEIIN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 3-iodophenyl, 3-iodobenzeneboronic acid, pentanedioic acid 1-1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl ester, pubchem6224, acmc-1ckkp, 3-iodophenylboranic acid, amtb078, 3-iodanylphenyl boronic acid, boronic acid,b-3-iodophenyl
PubChem CID 2734362
IUPAC Name (3-iodophenyl)boronic acid
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)I)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodobenzeneboronic acid
Quantità 5 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 247.83
Percent Purity 97%