Learn More
3-Iodobenzotrifluoride, 98+%
Codice prodotto. 11473804
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473804 250 g 250g
11453804 10 g 10g
11463804 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11473804 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11843.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 401-81-0 | C7H4F3I | 272.009 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 401-81-0
Formula molecolare C7H4F3I
Molecular Weight (g/mol) 272.009
Numero MDL MFCD00001049
InChI Key IGISPMBUGPHLBY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-iodo-3-trifluoromethyl benzene, 3-iodobenzotrifluoride, m-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-3-trifluoromethyl, 3-iodobenztrifluoride, m-trifluoromethyl iodobenzene, 3-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3-trifluoromethyliodobenzene, 3-trifluoromethyl-iodobenzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-iodotoluene
PubChem CID 67868
IUPAC Name 1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodobenzotrifluoride
Punto di fusione -8°C
Densità 1.882
Punti di ebollizione 81°C to 82°C (24 mmHg)
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Indice di rifrazione 1.5185
Quantità 250 g
Beilstein 2088596
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 272.01
Percent Purity ≥98%