Learn More
3-Iodooxetane, 95%
Codice prodotto. 15493808
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15493808 500 mg 500mg
15483808 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15493808 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H57302.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 26272-85-5 | C3H5IO | 183.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26272-85-5
Formula molecolare C3H5IO
Molecular Weight (g/mol) 183.98
Numero MDL MFCD08544403
InChI Key KBEIFKMKVCDETC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-iodo-oxetane, 1,3-epoxy-2-iodopropane, oxetane, 3-iodo, 3-iodanyloxetane, 3-iodooxetane, acmc-1cgai, 2-iodo-1,3-epoxypropane, 1,3-?epoxy-?2-?iodopropane
PubChem CID 13356686
IUPAC Name 3-iodooxetane
SMILES IC1COC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodooxetane
Densità 2.14
Punti di ebollizione 166°C
Punto d'infiammabilità 54°C (129°F)
Quantità 500 mg
Numero UN UN1993
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 183.98
Percent Purity 95%