Learn More
3-Iodophenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Iodophenol |
| CAS | 626-02-8 |
| Formula molecolare | C6H5IO |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | m-Iodophenol, 3-Iodophenol, m-Hydroxyiodobenzene, m-Iodophenol, m-Iodophenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5IO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H |
| SMILES | Oc1cccc(I)c1 |
| IUPAC Name | 3-iodophenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 220.01 |
| Peso formulazione | 219.9385 |