Learn More
3-Iodoprop-1-ene, TRC
Codice prodotto. 30407448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30407448 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30407448 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI1192302.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodoprop-1-ene
CAS 556-56-9
Formula molecolare C3H5I
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C3H5I/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
SMILES ICC=C
IUPAC Name 3-iodoprop-1-ene
Molecular Weight (g/mol) 167.98
Peso formulazione 167.9436