Learn More
3-Iodopropionic acid, 99%
Codice prodotto. 11337785
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11337785 25 g 25g
11327785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11337785 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02655.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 141-76-4 | C3H5IO2 | 199.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-76-4
Formula molecolare C3H5IO2
Molecular Weight (g/mol) 199.98
Numero MDL MFCD00002765
InChI Key KMRNTNDWADEIIX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-iodopropionic acid, propanoic acid, 3-iodo, beta-iodopropionic acid, propionic acid, 3-iodo, iodopropanoic acid, 3-iodo-propionic acid, .beta.-iodopropionic acid, iodo-propanoic acid, b-iodopropionic acid, 3-iodo-propanoic acid
PubChem CID 8856
IUPAC Name 3-iodopropanoic acid
SMILES OC(=O)CCI
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodopropionic acid
Punto di fusione 80°C to 83°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1699514
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 199.98
Percent Purity 99%