Learn More
3-Iodopyridine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021921
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
1120-90-7
C5H4IN
205
MFCD00023553
XDELKSRGBLWMBA-UHFFFAOYSA-N
3-iodo pyridine, 3-iodo-pyridine, pyridine, 3-iodo, 3-iodpyridin, 3-iodopyridine, pubchem6634, acmc-1bvap, ksc490s0t
70714
3-iodopyridine
C1=CC(=CN=C1)I
1120-90-7
C5H4IN
205
MFCD00023553
XDELKSRGBLWMBA-UHFFFAOYSA-N
3-iodo pyridine, 3-iodo-pyridine, pyridine, 3-iodo, 3-iodpyridin, 3-iodopyridine, pubchem6634, acmc-1bvap, ksc490s0t
70714
3-iodopyridine
C1=CC(=CN=C1)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Iodopyridine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 53.0°C to 56.0°C
Punto d'infiammabilità 106°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 205
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Iodopyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.