Learn More
3-Iodopyridine, 99%
Codice prodotto. 11440837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11440837 5 g 5g
11450837 25 g 25g
11460837 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11440837 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23225.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1120-90-7 | C5H4IN | 204.998 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1120-90-7
Formula molecolare C5H4IN
Molecular Weight (g/mol) 204.998
Numero MDL MFCD00023553
InChI Key XDELKSRGBLWMBA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-iodo pyridine, 3-iodo-pyridine, pyridine, 3-iodo, 3-iodpyridin, 3-iodopyridine, pubchem6634, acmc-1bvap, ksc490s0t
PubChem CID 70714
IUPAC Name 3-iodopyridine
SMILES C1=CC(=CN=C1)I
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodopyridine
Punto di fusione 53°C to 56°C
Punti di ebollizione 90°C to 92°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità 106°C (222°F)
Quantità 5 g
Beilstein 106059
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 205
Percent Purity 99%