Learn More
3-iodotetrahydrofuran, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Iodotetrahydrofuran |
| CAS min. % | 96.5 |
| Colore | Colorless |
| CAS max % | 100.0 |
| Quantità | 1 g |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Punti di ebollizione | 110°C |
| Peso formulazione | 198 |
| Vedi altri risultati |