Learn More
3-Iodothiophene, 96%, stab. with copper, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11338526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11338526 5 g 5g
11328526 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11338526 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17581.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10486-61-0
Formula molecolare C4H3IS
Molecular Weight (g/mol) 210.03
Numero MDL MFCD00037901
InChI Key WGKRMQIQXMJVFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophene, 3-iodo, 3-iodothiophene, stab. with copper, 3-lodothiophene, 3-iodo-thiophene, 3-iodanylthiophene, 3-thienyl iodide, thien-3-yl iodide, pubchem16213, acmc-2098dn
PubChem CID 66332
IUPAC Name 3-iodothiophene
SMILES IC1=CSC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodothiophene
Nota nome stabilized with copper
Densità 2.06
Punti di ebollizione 77°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità 78°C (172°F)
Indice di rifrazione 1.656
Quantità 5 g
Beilstein 105451
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 210.04
Percent Purity 96%