Learn More
3-Iodothiophene, 97%
Codice prodotto. 15234754 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15234754 5 g 5g
15224754 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15234754 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 443380050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10486-61-0 | C4H3IS | 210.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10486-61-0
Formula molecolare C4H3IS
Molecular Weight (g/mol) 210.03
Numero MDL MFCD00037901
InChI Key WGKRMQIQXMJVFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophene, 3-iodo, 3-iodothiophene, stab. with copper, 3-lodothiophene, 3-iodo-thiophene, 3-iodanylthiophene, 3-thienyl iodide, thien-3-yl iodide, pubchem16213, acmc-2098dn
PubChem CID 66332
IUPAC Name 3-iodothiophene
SMILES IC1=CSC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodothiophene
Punto di fusione -13.0°C
Densità 2.0660g/mL
Punti di ebollizione 195.0°C
Punto d'infiammabilità 78°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Gravità specifica 2.066
Peso formulazione 210.03
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Iodothiophene, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.