Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Isobutyl-1-methylxanthine, 99+%
Catalog Number p-3736761
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
28822-58-4
C10H14N4O2
222.25
MFCD00005584
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
3-isobutyl-1-methylxanthine, ibmx, isobutylmethylxanthine, 1-methyl-3-isobutylxanthine, methylisobutylxanthine, 3-isobutyl-1-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, xanthine, 3-isobutyl-1-methyl, 3-isobutyl-1-methyxanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl-3-2-methylpropyl, methyl-isobutylxanthine
3758
CHEBI:43253
CC(C)CN1C2=C(NC=N2)C(=O)N(C)C1=O
28822-58-4
C10H14N4O2
222.25
MFCD00005584
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
3-isobutyl-1-methylxanthine, ibmx, isobutylmethylxanthine, 1-methyl-3-isobutylxanthine, methylisobutylxanthine, 3-isobutyl-1-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, xanthine, 3-isobutyl-1-methyl, 3-isobutyl-1-methyxanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl-3-2-methylpropyl, methyl-isobutylxanthine
3758
CHEBI:43253
CC(C)CN1C2=C(NC=N2)C(=O)N(C)C1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Isobutyl-1-methylxanthine
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 200.0°C to 203.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Beilstein 26, IV, 2350
Informazioni di solubilità Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,2-propanol
IUPAC Name 1-methyl-3-(2-methylpropyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
Peso formulazione 222.25
Percent Purity 99+%
Forma fisica Fluffy Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/