Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Isobutyl-1-methylxanthine, 99+%
Codice prodotto. 10617572 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10617572 1 g Bottiglia in vetro 1g
10257553 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10617572 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 228420010
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 28822-58-4 | C10H14N4O2 | 222.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28822-58-4
Formula molecolare C10H14N4O2
Molecular Weight (g/mol) 222.25
Numero MDL MFCD00005584
InChI Key APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-isobutyl-1-methylxanthine, ibmx, isobutylmethylxanthine, 1-methyl-3-isobutylxanthine, methylisobutylxanthine, 3-isobutyl-1-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, xanthine, 3-isobutyl-1-methyl, 3-isobutyl-1-methyxanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl-3-2-methylpropyl, methyl-isobutylxanthine
PubChem CID 3758
ChEBI CHEBI:43253
SMILES CC(C)CN1C2=C(NC=N2)C(=O)N(C)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Isobutyl-1-methylxanthine
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 200.0°C to 203.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 26, IV, 2350
Informazioni di solubilità Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,2-propanol
IUPAC Name 1-methyl-3-(2-methylpropyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
Peso formulazione 222.25
Percent Purity 99+%
Forma fisica Fluffy Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico