Learn More
3-Isobutyl-1-methylxanthine, TRC
Codice prodotto. 30394836
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394836 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI7850005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Isobutyl-1-methylxanthine
CAS 28822-58-4
Formula molecolare C10 H14 N4 O2
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
SMILES CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
IUPAC Name 1-methyl-3-(2-methylpropyl)-7H-purine-2,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 222.24
Peso formulazione 222.1117