Learn More
3-Isobutyl-1-methylxanthine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Isobutyl-1-methylxanthine |
| CAS | 28822-58-4 |
| Formula molecolare | C10 H14 N4 O2 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12 |
| IUPAC Name | 1-methyl-3-(2-methylpropyl)-7H-purine-2,6-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 222.24 |
| Peso formulazione | 222.1117 |