Learn More
3-Isochromanone, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 17221146 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17221146 1 g 1g
17231146 5 g 5g
17241146 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17221146 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370130010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4385-35-7
Formula molecolare C9H8O2
Molecular Weight (g/mol) 148.16
InChI Key ILHLUZUMRJQEAH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-3-one
SMILES O=C1CC2=CC=CC=C2CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Isochromanone
Punto di fusione 83.0°C to 86.0°C
Quantità 1 g
Beilstein 17, V,10, 19
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 148.16