Learn More
3-Isochromanone, TRC
Codice prodotto. 30403011
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30403011 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30403011 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI790403500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Isochromanone
CAS 4385-35-7
Formula molecolare C9H8O2
Quantità 500 mg
Sinonimo NSC 160530, 1,4-Dihydro-3H-2-benzopyran-3-one, 1,4-Dihydroisochromen-3-one, 1H-2-Benzopyran-3(4H)-one, 2-Hydroxymethylphenylacetic Acid Lactone, 3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-3-one, 3,6-Dihydro-4,5-benzo-2-pyrone, delta-Lactone (7CI) (alpha-Hydroxy-o-tolyl)acetic Acid, delta-Lactone 2-(Hydroxymethyl)benzeneacetic Acid
InChI Formula InChI=1S/C9H8O2/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4H,5-6H2
SMILES O=C1Cc2ccccc2CO1
IUPAC Name 1,4-dihydroisochromen-3-one
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Peso formulazione 148.0524