Learn More
3-Isocyanato-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Isocyanato-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 874832-10-7 |
| Formula molecolare | C8H5F3N2O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 3-isocyanato-2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-isocyanato-2-methyl-6-trifluoromethyl, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridin-3-isocyanate |
| InChI Key | BRXUOLWIERBAPA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=C(C=CC(=N1)C(F)(F)F)N=C=O |
| IUPAC Name | 3-isocyanato-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 202.136 |
| PubChem CID | 45594323 |
| Vedi altri risultati |