Learn More
3-Isocyanato-5-methyl-2-phenylfuran, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Isocyanato-5-methyl-2-phenylfuran |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 199.21 |
Percent Purity | 97% |