Learn More
3-Isocyanato-5-methyl-2-phenylfuran, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10678694
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10678694 1 g Amber Glass Bottle 1g
10002124 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10678694 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC49706DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 898289-18-4
Formula molecolare C12H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 199.209
Numero MDL MFCD09025851
InChI Key GDLFJANXKGIZKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-2-phenylfuran-3-isocyanate, furan,3-isocyanato-5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 18525836
IUPAC Name 3-isocyanato-5-methyl-2-phenylfuran
SMILES CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Isocyanato-5-methyl-2-phenylfuran
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 199.21
Percent Purity 97%