Learn More
(3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane, 95%
Codice prodotto. 10688414 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10688414 25 g Bottiglia in vetro 25g
10279093 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10688414 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 391900250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24801-88-5 | C10H21NO4Si | 247.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24801-88-5
Formula molecolare C10H21NO4Si
Molecular Weight (g/mol) 247.37
Numero MDL MFCD00051459
InChI Key FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-isocyanatopropyltriethoxysilane, triethoxy 3-isocyanatopropyl silane, 3-isocyanatopropyl triethoxysilane, isocyanatopropyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propyl isocyanate, silane, triethoxy 3-isocyanatopropyl, unii-9br6002p6e, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propylester, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propyl ester, icptes
PubChem CID 90613
IUPAC Name triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane
SMILES CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 130.0°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 77°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3CH2O)3Si(CH2)3NCO
Indice di rifrazione 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589nm)
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 247.37
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid