Learn More
3-Isoniazid, TRC
Codice prodotto. 30137804
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137804 10 g 10g
17901345 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137804 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI82146010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 553-53-7
Formula molecolare C6H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Sinonimo Nicotinic Acid Hydrazide, Nicotinohydrazide, 3-Pyridinecarboxylic Acid Hydrazide, (3-Pyridylcarbonyl)hydrazine, 3-Pyridinecarbohydrazide, 3-Pyridinecarboxylic Hydrazide, 3-Pyridoylhydrazine;
IUPAC Name pyridine-3-carbohydrazide
SMILES C(C=1C=CC=NC1)(=O)NN.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Isoniazid
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
Peso formulazione 137.0589