Learn More
3-Isopropylbenzeneboronic acid, 99%
Codice prodotto. 11358316
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11358316 250 mg 250mg
11338316 1 g 1g
11348316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11358316 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15530.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 216019-28-2 | C9H13BO2 | 164.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 216019-28-2
Formula molecolare C9H13BO2
Molecular Weight (g/mol) 164.01
Numero MDL MFCD01074634
InChI Key QSWLFBMVIGQONC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-isopropylphenylboronic acid, 3-isopropylbenzeneboronic acid, 3-cumylboronic acid, 3-isopropylphenyl boronic acid, 3-isopropylphebylboronic acid, 3-propan-2-yl phenyl boranediol, boronic acid, 3-1-methylethyl phenyl, boronic acid, b-3-propylphenyl, 3-propan-2-yl phenyl boronic acid, 3-propan-2-ylphenyl boronic acid
PubChem CID 2773478
IUPAC Name (3-propan-2-ylphenyl)boronic acid
SMILES CC(C)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Isopropylbenzeneboronic acid
Punto di fusione ∼75°C to 80°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 250 mg
Beilstein 3090001
Peso formulazione 164.01
Percent Purity 99%