Learn More
3-Mercapto-1,2-propanediol, 90 wt% aqueous solution
Codice prodotto. 10204890 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10204890 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10511181 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
13408338 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10204890 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125520250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 96-27-5 | C3H8O2S | 108.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-27-5 , 7732-18-5
Formula molecolare C3H8O2S
Molecular Weight (g/mol) 108.16
Numero MDL MFCD00004879
InChI Key PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiol
PubChem CID 7291
ChEBI CHEBI:74537
IUPAC Name 3-sulfanylpropane-1,2-diol
SMILES OCC(O)CS
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Mercapto-1, 2-propanediol
CAS min. % 88.0, 8.0
CAS max % 92.0, 12.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2300g/mL
Punti di ebollizione 118.0°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HSCH2CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione 1.5073
Quantità 25 mL
Beilstein 01,519
Indice di Merck 15,9488
Gravità specifica 1.23
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in ether
Peso formulazione 108.16
Percent Purity ≥88%
Forma fisica Viscous Solution
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Mercapto-1,2-propanediol, 90 wt% aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercapto-1,2-propanediol