Learn More
3-Mercapto-3-methyl-1-butanol, TRC
Codice prodotto. 30474547
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474547 50 mg 50mg
30467966 250 mg 250mg
30467040 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30474547 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM25758350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34300-94-2
Formula molecolare C5H12OS
Molecular Weight (g/mol) 120.21
Sinonimo 1-Butanol, 3-mercapto-3-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 3-Mercapto-3-methyl-1-butanol (ACI), 3-Mercapto-3-methylbutanol, 3-Methyl-3-sulfanylbutan-1-ol, 3-Sulfanyl-3-methylbutan-1-ol
IUPAC Name 3-methyl-3-sulfanylbutan-1-ol
SMILES CC(C)(S)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Mercapto-3-methyl-1-butanol
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H12OS/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
Peso formulazione 120.0609