Learn More
3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol, TRC
Codice prodotto. 30476711
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30476711 50 mg 50mg
30464341 10 mg 10mg
30476983 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30476711 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM25759550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 307964-23-4
Formula molecolare C7H16OS
Molecular Weight (g/mol) 148.27
Sinonimo 3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol, 3-Mercapto-3-methylhexan-1-ol, 3-Methyl-3-mercapto-1-hexanol, 3-Methyl-3-sulfanyl-1-hexanol
IUPAC Name 3-methyl-3-sulfanylhexan-1-ol
SMILES CCCC(C)(S)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H16OS/c1-3-4-7(2,9)5-6-8/h8-9H,3-6H2,1-2H3
Peso formulazione 148.0922